Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4CONHCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
248-231-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
179,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
163-165 °C (lit.)
functional group
amide, carboxylic acid
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
NRSCPTLHWVWLLH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 163-165 °C (lit.) | mp 138-140 °C (lit.) | mp 161-164 °C (lit.) | mp 219-220 °C (lit.) |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| functional group carboxylic acid, amide | functional group amide, carboxylic acid | functional group amide, carboxylic acid | functional group carboxylic acid, fluoro |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?