Merck
326380
Sigma-Aldrich
Cobalt
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141710
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.99%
Formularz
foil
rezystywność
6.24 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.1 mm
bp
2900 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Perconti et al.
Journal of biological regulators and homeostatic agents, 27(2), 443-454 (2013-07-09)
Size-dependent characteristics of novel engineered nanomaterials might result in unforeseen biological responses and toxicity. To address this issue, we used cDNA microarray analysis (13443 genes) coupled with bioinformatics and functional gene annotation studies to investigate the transcriptional profiles of Balb/3T3
Dilemmas about the toxicological consequences of metal-on-metal hip prostheses -- What we do and do not know, and what we should do?
Jeffrey Brent et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 51(4), 195-198 (2013-04-06)
Douglas A Weigent
Cellular immunology, 282(1), 9-16 (2013-05-04)
We report here that culture of lymphoid cells under hypoxic conditions showed an increase in both luciferase expression from a GH-promoter luciferase construct and the levels of lymphocyte GH. The effect was mimicked by treatment of cells with cobalt chloride
Ryota Shizu et al.
Toxicology letters, 219(2), 143-150 (2013-03-27)
Hypoxia inducible factor (HIF) and 5'-AMP-activated protein kinase are often activated under similar physiological conditions. Constitutive androstane receptor (CAR) translocates into the nucleus in accordance with 5'-AMP-activated protein kinase and thus confers transactivation. The aim of the present study was
Hassan Imran Afridi et al.
Clinical laboratory, 59(3-4), 247-256 (2013-06-04)
The aim of the present study was to compare the level of chromium (Cr), cobalt (Co), and manganese (Mn) in biological samples (blood, urine, and scalp hair) of patients suffering from different types of viral hepatitis (A, B, C, D
Produkty
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.