Przejdź do
398810
Cobalt
rod, diam. 5.0 mm, 99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Cobalt element
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
150 mmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141710
EC Number:
231-158-0
MDL number:
eCl@ss:
38190601
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.95% trace metals basis
form
rod
composition
Co
reaction suitability
core: cobalt
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
diam.
5.0 mm
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metallization
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
  • 50 mm (approximately 8.5 g)
  • 150 mm (approximately 25.5 g)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF44764993GF29251953GF64618544
Cobalt foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.9%
GF44764993
Cobalt
Cobalt foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.9%
GF29251953
Cobalt
Cobalt rod, 3.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.9%
GF64618544
Cobalt
description
rod, diam. 5.0 mm, 99.95% trace metals basis
description
foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.9%
description
foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.9%
description
rod, 3.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.9%
assay
99.95% trace metals basis
assay
99.9%
assay
99.90%
assay
99.9%
form
rod
form
foil
form
foil
form
rod
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2900 °C (lit.)
bp
2900 °C (lit.)
bp
2900 °C (lit.)
bp
2900 °C (lit.)
application(s)
metallization
application(s)
catalysts
application(s)
catalysts
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-48-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)