Przejdź do
356891
Cobalt
foil, thickness 1.0 mm, 99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Cobalt element, Cobalt-59
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141710
EC Number:
231-158-0
MDL number:
eCl@ss:
38190601
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.95% trace metals basis
form
foil
composition
Co
reaction suitability
core: cobalt
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
thickness
1.0 mm
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
metallization
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
25 × 25 mm (approximately 5.6 g)
50 × 50 mm (approximately 22.4 g)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF54298233GF44764993GF29251953
Cobalt foil, 8mm disks, thickness 0.015mm, 99.9%
GF54298233
Cobalt
Cobalt foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.9%
GF44764993
Cobalt
Cobalt foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.9%
GF29251953
Cobalt
description
foil, thickness 1.0 mm, 99.95% trace metals basis
description
foil, 8mm disks, thickness 0.015mm, 99.9%
description
foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.9%
description
foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.9%
assay
99.95% trace metals basis
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
99.90%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2900 °C (lit.)
bp
2900 °C (lit.)
bp
2900 °C (lit.)
bp
2900 °C (lit.)
application(s)
catalysts
metallization
application(s)
catalysts
application(s)
catalysts
application(s)
catalysts
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-48-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)