Przejdź do
716626
2-(Di-p-tolylphosphino)benzaldehyde
97%, powder
Synonim(y):
2-[Bis(4-methylphenyl)phosphino]benzaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
366,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19OP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.35
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
366,75 zł
Cena katalogowa489,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-(Di-p-tolylphosphino)benzaldehyde, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
mp
105-111 °C
functional group
aldehyde, phosphine
SMILES string
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccccc3C=O
InChI
1S/C21H19OP/c1-16-7-11-19(12-8-16)23(20-13-9-17(2)10-14-20)21-6-4-3-5-18(21)15-22/h3-15H,1-2H3
InChI key
IDDRQJVTYBKJLP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
326208155039695823
description
97%
description
97%
description
96%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
96%
assay
97%
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
liquid
form
powder
functional group
aldehyde, phosphine
functional group
aldehyde, phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
mp
105-111 °C
mp
112-115 °C (lit.)
mp
66-68 °C (lit.)
mp
181-185 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)