Merck
324833
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitropyridine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
solid
tw
145-147 °C/10 mmHg (lit.)
mp
139-141 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
Klucz InChI
HUUFTVUBFFESEN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromo-5-nitropyridine was used in preparation of boc-protected (piperazin-1-ylmethyl)biaryls via microwave-mediated Suzuki-Miyaura coupling with (boc-piperazin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol esters. It was also used in the synthesis of 2-pyridyl analogs.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hashim Motiwala et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(19), 5812-5817 (2011-08-27)
The diacylglycerol acyltransferase enzyme, DGAT1, presents itself as a potential target for obesity as this enzyme is dedicated to the final committed step in triglyceride biosynthesis. Biphenyl ureas, exemplified by compound 4, have been reported to be potent hDGAT1 inhibitors.
Synthesis of a (piperazin-1-ylmethyl) biaryl library via microwave-mediated Suzuki-Miyaura cross-couplings.
Spencer J, et al.
Tetrahedron Letters, 52(31), 3963-3968 (2011)