Merck
498602
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
(4-Fluorobenzyl)zinc(II)chloride, Chloro[(4-fluorophenyl)methyl]zinc
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2ZnCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.952 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
STBQRATYGMXEHR-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - (THF)
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - (THF)