244805
Chromium(II) chloride
95%
Synonim(y):
Chromium dichloride, Chromous chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: chromium
zanieczyszczenia
may contain 1-5% insoluble matter
mp
824 °C (lit.)
gęstość
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Cr]Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3