Merck
324302
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NNHC6H4CO2H · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
powder
mp
185 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.NNc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
Klucz InChI
ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)