Przejdź do
04283
Sodium phosphite dibasic pentahydrate
≥98%
Synonim(y):
di-Sodium hydrogen phosphite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
187,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2HPO3 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
crystals
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
crystals
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])[O-]
InChI
1S/2Na.HO3P.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;1H;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
InChI key
FBKBMXXJECMLCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium phosphite dibasic pentahydrate can be used as an electron donor for the enantioselective transformation of prochiral sulfides to the corresponding optically active sulfoxides catalyzed by Thermocrispum municipale cyclohexanone monooxygenase (TmCHMO) enzyme.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5808704273106559
description
≥98%
description
suitable for HPLC, LiChropur
description
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, E339, 98.5-102.5% (T)
description
anhydrous for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM) EMSURE®
form
crystals
form
-
form
crystals
form
solid
assay
≥98%
assay
98.5-102.0% (T)
assay
98.5-102.5% (T)
assay
≥99.0% (acidimetric)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb)
impurities
-
impurities
reducing matter, complies, residual solvents, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤1.0% NaH2PO4, 57-61% water (Karl Fischer)
impurities
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, fluoride (F-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
cation traces
-
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Pb: ≤4 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
cation traces
Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, N: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?