Merck
323527
Sigma-Aldrich
Selenium tetrachloride
Selenium tetrachloride
Synonim(y):
Selenium (Ⅳ) chloride
Wybierz wielkość
10 G
320,00 zł
50 G
1170,00 zł
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
320,00 zł
50 G
1170,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SeCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.77
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
powder or crystals
stężenie
35.0-36.5% Se (after reduction with sulphite, gravimetric)
gęstość
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Se](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Se/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
LNBXMNQCXXEHFT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sun-Chol Yu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(4), 828-834 (2010-02-06)
Low molecular weight seleno-organic compounds exhibit glutathione peroxidase (GPx)-like activity; the well-known compound ebselen is being used in clinical trials as a stroke medication. Here, we describe the facile one-step synthesis of novel 5-selenized salicylic acid derivatives using selenium tetrachloride.
Abdul Majeed et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(36), 8444-8458 (2020-08-20)
A facile, green synthesis of selenium doped zinc oxide nano-antibiotic (Se-ZnO-NAB) using the Curcuma longa extract is reported to combat the increased emergence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The developed Se-ZnO-NAB were characterized for their physicochemical parameters and extensively evaluated
M K Christensen et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 40(4), 575-579 (1992-04-01)
The autometallographic retrograde tracing of zinc-containing neurons by intracerebral injection of sodium selenite (Na2SeO3), introduced by Danscher in 1982, has recently been described in more detail. Intracerebral injections of both sodium selenide (Na2Se) and sodium selenite (Na2SeO3) have been successfully
Brenda Lee et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(13), 5679-5686 (2002-07-05)
It has been proposed that prostaglandin (PG) D(2) induces physiological sleep in mammals by acting on sleep centers located in the anterior hypothalamus. In fetal sheep, definitive rapid-eye-movement and non-rapid-eye-movement sleep states appear at approximately 125 d gestation (term is
H Matsumura et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(20), 9046-9050 (1991-10-15)
Prostaglandin (PG) D2 has been postulated to be an endogenous sleep-promoting factor in rats, and SeCl4 and Na2SeO3 recently have been shown to inhibit the PGD synthase (prostaglandin-H2 D-isomerase, EC 5.3.99.2) activity of rat brain. The effect of these selenium
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Spain
    • Reviews 2
    • Votes 0
    2 out of 5 stars.
    SeCl4 sealing defect
    Sample came with red powder in the vacuum sealing bag
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.