Przejdź do
804169
Molybdenum disulfide
nanopowder, 90 nm diameter (APS), 99% trace metals basis
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
MoS2 powder, Moly disulfide, Molybdenum disulphide, Molybdenum sulfide, Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MoS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.07
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-263-9
MDL number:
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Molybdenum(IV) sulfide, nanopowder, 90 nm diameter (APS), 99% trace metals basis
Quality Segment
assay
99% trace metals basis
form
nanopowder, powder
composition
MoS₂
reaction suitability
core: molybdenum
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
diameter
90 nm (APS)
density
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
greener alternative category
SMILES string
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
InChI key
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Click here for more information.
Application
MoS2 is an important compound with applications in batteries, lubricants and hydrogen production. The layered structure of MoS2 allows single layers of the compound to be used as 2D nanosheets similar to graphene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69860900724808652
description
nanopowder, 90 nm diameter (APS), 99% trace metals basis
description
powder
description
dispersion, 0.1-0.5 mg/mL in H2O
description
Crystal, 99.995%
assay
99% trace metals basis
assay
-
assay
-
assay
99.995%
form
powder, nanopowder
form
powder
form
dispersion
form
crystals
density
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
density
5.06 g/cm3 at 15 °C (lit.)
diameter
90 nm (APS)
diameter
-
diameter
-
diameter
-
application(s)
catalysts
application(s)
catalysts
application(s)
catalysts
application(s)
catalysts
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molybdenum(IV) sulfide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)