Merck
316768
Sigma-Aldrich
Methyllithium lithium iodide complex
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3Li · LiI
Masa cząsteczkowa:
155.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
1.0 M in diethyl ether
bp
35 °C
gęstość
0.909 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li+].[I-].[Li]C
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
LHJHNKBQWVOCIH-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)