Merck
316679
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5HF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4046 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
gęstość
1.499 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1cc(F)c(F)nc1F
InChI
1S/C5HF4N/c6-2-1-3(7)5(9)10-4(2)8/h1H
Klucz InChI
HWIPMBCMGVXOKN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barbara Procacci et al.
Organometallics, 33(1), 45-52 (2014-02-25)
Irradiation of CpRh(PMe