Przejdź do
158798
Pentafluoropyridine
≥99%
Synonim(y):
2,3,4,5,6-Pentafluoropyridine, Perfluoropyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
632,00 zł
474,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5F5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-839-9
Beilstein/REAXYS Number:
1427064
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
474,00 zł
Cena katalogowa632,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
density
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1nc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C5F5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
InChI key
XTGOWLIKIQLYRG-UHFFFAOYSA-N
General description
The reactions of pentafluoropyridine with cobalt(0) complex, Co(PMe3)4 was investigated.
Pentafluoropyridine is a fluorinated building block for the synthesis of polysubstituted pyridine derivatives.
Application
Pentafluoropyridine was used in the preparation of η2-C,C coordinated pentafluoropyridine complex. It was also used in the preparation of polyfluorinated coupling products via Pd(0)-catalyzed cross-coupling reaction with diarylzinc compounds. It was also used as derivatizing reagent in the sensitive GC-MS method for determination of the four endocrine disrupting chemicals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
256579161179263478
description
≥99%
description
97%
description
≥99%
description
98%
assay
≥99%
assay
97%
assay
≥99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.707 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
powder
form
-
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
functional group
fluoro
functional group
carboxylic acid, phenyl
functional group
chloro
functional group
fluoro, bromo
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)