Merck
311103
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium fluoride hydrate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(CH3)3F·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.24 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
181-183 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[F-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.FH.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
RQVPEOYSZICMEA-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for:
  • Fluorination reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3