Przejdź do
89772
Allyl p-toluenesulfonate
≥95.0% (GC)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-480-0
Beilstein/REAXYS Number:
2212060
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.523
density
1.180 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H12O3S/c1-3-8-13-14(11,12)10-6-4-9(2)5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
InChI key
ZSBJCQGJFPHZRC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8980089630
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.523
refractive index
n20/D 1.5172 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
solid
form
crystals
density
1.180 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
tosylate
functional group
tosylate
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)