Wybierz wielkość
371,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
371,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
154-156 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
oxime
phenyl
ciąg SMILES
O\N=C(/c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9,15H/b14-12+
Klucz InChI
RSJDEVMJZLLAHS-WYMLVPIESA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?