Kluczowe dokumenty
594687
α-Sexithiophene
Synonim(y):
6T, Sexithiophene
Wybierz wielkość
956,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
956,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
290 °C (dec.) (lit.)
Energia orbitalna
HOMO 5.3 eV (opt)
LUMO 3.1 eV (opt)
Wydajność urządzenia OPV
ITO/6T/C60/BCP/Mg:Ag
- Short-circuit current density (Jsc): 0.8 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.4 V
- Fill Factor (FF): 0.46
- Power Conversion Efficiency (PCE): 0.52 %
ITO/6T/C70/BCP/Mg:Ag
- Short-circuit current density (Jsc): 4.1 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.41 V
- Fill Factor (FF): 0.55
- Power Conversion Efficiency (PCE): 0.92 %
ITO/6T:C70 (1:5)/BCP/Mg:Ag
- Short-circuit current density (Jsc): 9.2 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.58 V
- Fill Factor (FF): 0.45
- Power Conversion Efficiency (PCE): 2.38 %
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=0.075 cm2/V·s)
ciąg SMILES
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4ccc(s4)-c5ccc(s5)-c6cccs6
InChI
1S/C24H14S6/c1-3-15(25-13-1)17-5-7-19(27-17)21-9-11-23(29-21)24-12-10-22(30-24)20-8-6-18(28-20)16-4-2-14-26-16/h1-14H
Klucz InChI
KUJYDIFFRDAYDH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CA1(759) , CA2(760) , CCR1(1230) , CD80(941) , CTSK(1513) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , EDNRA(1909) , F10(2159) , F2(2147) , KDR(3791) , LCK(3932) , LTB4R(1241) , MAPK8(5599) , MAPK9(5601) , MLYCD(23417) , MMP3(4314) , MMP8(4317) , MMP9(4318) , PDGFRA(5156) , PLA2G1B(5319) , PLA2G2A(5320) , TYMS(7298) , UTS2R(2837)
rat ... Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413) , Ednra(24326) , Ednrb(50672) , Ltb4r(59264)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.