Merck
309680
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
Synonim(y):
(±)-Gerberin aglycone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
mp
126-128 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1CC(O)=CC(=O)O1
InChI
1S/C6H8O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h3-4,7H,2H2,1H3
Klucz InChI
PXNRZJNTMDCHFR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one was used in the synthesis of spiro-γ/δ-dilactone as a mixture of diastereomers.
Reactant involved in:
  • Synthesis of spiroheterocycles with fused heterosystems
  • Preparation of insecticidal heterolignans
  • Cyclization of aminoanilino lactones on diazotization
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hang W.
Tetrahedron Letters, 41(15), 2523-2527 (2000)