Kluczowe dokumenty
307505
Methylene Violet 3RAX
Dye content 90 %
Synonim(y):
3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenyl phenazinium chloride, 3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazinium chloride, N,N-Diethylphenosafranine
Wybierz wielkość
194,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
194,00 zł
Polecane produkty
Próba
>90.0% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
skład
Dye content, 90%
mp
285 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
557 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3ccc(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C22H22N4.ClH/c1-3-25(4-2)18-11-13-20-22(15-18)26(17-8-6-5-7-9-17)21-14-16(23)10-12-19(21)24-20;/h5-15,23H,3-4H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
MOVNSGGBTSIUGX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)