Kluczowe dokumenty
364827
Disperse Red 13
Dye content 95 %
Synonim(y):
2-[4-(2-Chloro-4-nitrophenylazo)-N-ethylphenylamino]ethanol
Wybierz wielkość
996,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
996,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
skład
Dye content, 95%
mp
122-129 °C (lit.)
λmaks.
503 nm
ciąg SMILES
CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H17ClN4O3/c1-2-20(9-10-22)13-5-3-12(4-6-13)18-19-16-8-7-14(21(23)24)11-15(16)17/h3-8,11,22H,2,9-10H2,1H3/b19-18+
Klucz InChI
FEJPWLNPOFOBSP-VHEBQXMUSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?