Merck
307408
Sigma-Aldrich
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) solution
1.5 M in cyclohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22LiNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Formularz
liquid
stężenie
1.5 M in cyclohexane
gęstość
0.816 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li+].C1CCOC1.CC(C)[N-]C(C)C
InChI
1S/C6H14N.C4H8O.Li/c1-5(2)7-6(3)4;1-2-4-5-3-1;/h5-6H,1-4H3;1-4H2;/q-1;;+1
Klucz InChI
YTJXGDYAEOTOCG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) can be used:
  • As an initiator in the anionic polymerization of D,L-lactide.
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of phenylacetic acid component of muscarinic M3 receptor antagonist.
  • In the synthesis of new sexithiophene derivatives, which are used as electron donor materials in bilayer photovoltaic devices.
Inne uwagi
may contain a small amount of THF and ethylbenzene
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, hearing organs
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diastereoselective synthesis of the acid part of a new muscarinic M3 receptor antagonist
Mitsuya M, et al.
Tetrahedron, 56(51), 9901-9907 (2000)
Synthesis and properties of end-capped sexithiophenes incorporating the ethylene dithiothiophene unit
Mason CR, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(14), 1446-1453 (2005)
Anionic polymerization of D, L-lactide initiated by lithium diisopropylamide
Bhaw-Luximon A, et al.
Polymer, 42(24), 9651-9656 (2001)