For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
246611
Lithium diisopropylamide
97%
Synonim(y):
LDA
Wybierz wielkość
1500,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1500,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
Klucz InChI
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It can also be used as a base in:
- The direct alkylation and acylation of ketones.[1]
- The aldol condensation reaction.[1]
- α-Selenation reaction.[2]
- The synthesis of α, β- unsaturated carbonyl compounds from carbonyl compounds.[1]
- The alkylation of acids, esters, amides, and nitriles.[1][3]
- The initiation of anionic polymerization.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?