Merck
306673
Sigma-Aldrich
Docosanedioic acid
85%
Wybierz wielkość
1 G
253,00 zł
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
253,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOOC(CH2)20COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.57
Beilstein:
1801600
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
85%
mp
119-125 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O4/c23-21(24)19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26)
Klucz InChI
DGXRZJSPDXZJFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Keerthana Rajes et al.
Pharmaceutics, 13(1) (2021-01-02)
A synthetic route for redox-sensitive and non-sensitive core multi-shell (CMS) carriers with sizes below 20 nm and narrow molecular weight distributions was established. Cyclic voltammetric measurements were conducted characterizing the redox potentials of reduction-sensitive CMS while showcasing its reducibility through