Kluczowe dokumenty
722081
2,5-Furandicarboxylic acid
97%
Synonim(y):
Dehydromucic acid, FDCA
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder
mp
>300 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Applications of FDCA in the synthesis of several metal-organic frameworks (MOFs) have also been reported.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)