Merck
305340
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate on Celite®
extent of labeling: 30 wt. % loading
About This Item
Wzór liniowy:
Cu(NO3)2
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
powder and chunks
stężenie
28.0-34.0% (with Na2S2O3, titration)
zakres etykietowania
30 wt. % loading
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Klucz InChI
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)