Przejdź do
196398
Furan-3-methanol
99%
Synonim(y):
3-(Hydroxymethyl)furan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
834,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-570-7
Beilstein/REAXYS Number:
106456
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
834,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
79-80 °C/17 mmHg (lit.)
density
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1ccoc1
InChI
1S/C5H6O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2
InChI key
STJIISDMSMJQQK-UHFFFAOYSA-N
General description
Furan-3-methanol on oxidation with pyridinium chlorochromate yields furan-3-carboxaldehyde.
Application
Furan-3-methanol was used in the synthesis of substituted δ2-butenolides and 1-benzyl-3-(furan-3-ylmethyl)-3-methylpyrrolidin-2-one.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
190144255211569801
description
99%
description
98%
description
97%
description
200-400 mm bead size, ~20 % (silica gel), on silica gel
assay
99%
assay
98%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
solid
form
solid
density
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
bp
79-80 °C/17 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4412-91-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)