Merck
303305
Sigma-Aldrich
Bromodimethylborane
Synonim(y):
Dimethylboron bromide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2BBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.78
Beilstein:
1730828
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
10.4 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
bp
31-32 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
gęstość
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CB(C)Br
InChI
1S/C2H6BBr/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
ABQPEYRVNHDPIO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synlett, 171-171 (1991)
Tetrahedron, 48, 5831-5831 (1992)
Tetrahedron Letters, 28, 2225-2225 (1987)
D R Kodali
Journal of lipid research, 28(4), 464-469 (1987-04-01)
Optically active 1- or 3-acyl-sn-glycerols were synthesized from 2,3- or 1,2-isopropylidene-sn-glycerols, respectively. The 2,3- or 1,2-isopropylidene-sn-glycerols were condensed with appropriate long saturated or unsaturated fatty acids and the resulting acyl isopropylidene compounds were treated with dimethylboronbromide at - 50 degrees