Przejdź do
448176
1-Hexan-d13-ol
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
Hexyl-d13 alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2490,00 zł
1245,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3(CD2)4CD2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.25
NACRES:
NA.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+13
1245,00 zł
Cena katalogowa2490,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
156.5 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C
mass shift
M+13
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI key
ZSIAUFGUXNUGDI-UTBWLCBWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
175773491276448222
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D
assay
≥99% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+13
mass shift
M+12
mass shift
M+11
mass shift
M+17
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.918 g/mL at 25 °C
density
1.059 g/mL at 25 °C
density
0.911 g/mL at 25 °C
density
0.936 g/mL at 25 °C
mp
−52 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
Kody zagrożeń
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59.00 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
204244-84-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)