302880
2-Methoxy-4-methylphenol
≥98%
Synonim(y):
2-Hydroxy-5-methylanisole, 2-Methoxy-p-cresol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, Creosol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
tw
221-222 °C (lit.)
mp
5 °C (lit.)
gęstość
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup