Merck
302600
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)methane
97%
Synonim(y):
1,1′,1′′-metylidenotris[1,1,1-trimetylosilan], Metylidenotris[trimetylosilan], [Bis(trimetylosililo)metylo]trimetylosilan
Wybierz wielkość
5 G
1750,00 zł
1750,00 zł
Cena katalogowa2500,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1750,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]3CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.59
Beilstein:
1850371
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1750,00 zł
Cena katalogowa2500,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H28Si3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
Klucz InChI
BNZSPXKCIAAEJK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sterically demanding "risyl"group.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inorg. Synth., 27, 233-233 (1990)