Merck
301272
Sigma-Aldrich
2-Bromoacetamide
98%
Synonim(y):
α-Bromoacetamide
Wybierz wielkość
5 G
267,00 zł
25 G
1150,00 zł
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
267,00 zł
25 G
1150,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.96
Beilstein:
1739073
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
87-91 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
bromo
ciąg SMILES
NC(=O)CBr
InChI
1S/C2H4BrNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Klucz InChI
JUIKUQOUMZUFQT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kinetics of reaction of 2-bromoacetamide with a 39 base pair duplex DNA sequence was studied.[1]
Zastosowanie
2-Bromoacetamide was used in preparation of (2-carbamoylmethoxy-5-chloro-benzyl)-carbamic acid tert-butyl ester.[2] It was aslo used as precursor to dehydropeptidase I inactivator.[3]
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yunkun Qian et al.
Water research, 186, 116346-116346 (2020-09-01)
Haloacetonitriles (HANs) and haloacetamides (HAMs) are nitrogenous disinfection byproducts that are present in filter backwash water (FBW) and sedimentation sludge water (SSW). In many cases FBW and SSW are recycled to the head of drinking water treatment plants. HAN and
Ni Cheng et al.
Journal of colloid and interface science, 511, 215-221 (2017-10-14)
Studies on supramolecular gel aggregates via supramolecular interactions are very fascinating and impressive. The interactions of gelator with solvent and inorganic salt can functionalize, activate, or control the properties of supramolecular gels. A lot of work on this area has
M J Taylor et al.
Bioconjugate chemistry, 8(3), 354-364 (1997-05-01)
Attachment of a nondiffusible bromoacetyl electrophile to the 5-position of a thymine at the 5'-end of a pyrimidine oligodeoxyribonucleotide affords sequence-specific alkylation of a guanine base in duplex DNA two base pairs to the 5'-side of a local triple-helical complex.
Targeting renal dipeptidase (dehydropeptidase I) for inactivation by mechanism-based inactivators.
Y Q Wu et al.
Journal of medicinal chemistry, 34(6), 1914-1916 (1991-06-01)
Shunke Ding et al.
Water research, 143, 325-333 (2018-07-10)
The effective removal of haloacetamides (HAMs) as a group of emerging disinfection by-products is essential for drinking water safety. This study investigated the degradation of 10 HAMs, including chlorinated, brominated, and iodinated analogues, by sodium sulfite (S(IV)) and the mechanism