Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 159,00 zł |
Informacje o tej pozycji
159,00 zł
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
116-118 °C (lit.), 118-120 °C
solubility
methanol: soluble 1 g/10 mL, absolute ethanol: 10 part(lit.), water: soluble 10 parts(lit.), diethyl ether: very slightly soluble(lit.)
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)CCl
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98% |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% |
| solubility diethyl ether: very slightly soluble(lit.), absolute ethanol: 10 part(lit.), methanol: soluble 1 g/10 mL, water: soluble 10 parts(lit.) | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form solid | form powder |
| mp 116-118 °C (lit.), 118-120 °C | mp 116-118 °C (lit.) |
| vapor pressure 0.05 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.05 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroacetamide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-07-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?