Merck
300357
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydro-2-methylbenzoic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
73-75 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC1=CCC=CC1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h3-5,7H,2H2,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
GYUSHSKDGRZQOB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Reaction between benzophenone and 1,4-dihydro-2-methylbenzoic acid was studied by combination of steady-state photolysis, laser flash photolysis and photochemically induced dynamic nuclear polarization.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inmaculada Andreu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(36), 10089-10096 (2011-07-28)
A thorough mechanistic study has been performed on the reaction between benzophenone (BZP) and a series of 1,4-dienes, including 1,4-cyclohexadiene (CHD), 1,4-dihydro-2-methylbenzoic acid (MBA), 1,4-dihydro-1,2-dimethylbenzoic acid (DMBA) and linoleic acid (LA). A combination of steady-state photolysis, laser flash photolysis (LFP)