Przejdź do
643513
2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
680,00 zł
578,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H2(Cl)(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.61
UNSPSC Code:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
578,00 zł
Cena katalogowa680,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
239-243 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cc1cc(Cl)cc(c1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
KOPXCQUAFDWYOE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)