Merck
250287
Sigma-Aldrich
1,10-Diiododecane
95%
Synonim(y):
Decamethylene diiodide
Wybierz wielkość
25 G
511,00 zł
511,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
511,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
I(CH2)10I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.07
Beilstein:
1738614
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
511,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
bp
197-200 °C/12 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
ICCCCCCCCCCI
InChI
1S/C10H20I2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-10H2
Klucz InChI
CKJCTZAIDVFHCX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Elektrochemiczna redukcja 1,10-dijododekanu na katodzie Hg w dimetyloformamidzie zawierającym nadchloran tetrametyloamonu została zbadana[1].
Zastosowanie
1,10-dijododekan był stosowany jako:
  • środek alkilujący w syntezie symetrycznych i niesymetrycznych bis-kryptofanów[2]
  • odczynnik sieciujący dla kwasu poligalakturonowego tetrabutyloamoniowego[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gelation of chemically cross-linked polygalacturonic acid derivatives.
Matricardi P, et al.
Carbohydrate Polymers, 27(3), 215-220 (1995)
Magali Darzac et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 48-49 (2002-07-18)
After deprotection with a palladium catalyst, mono-allylated cryptophane-A (1, 2) and cryptophane-E (3) gave the new cryptophanols 4, 5 and 6, respectively, which are important key compounds for the preparation of monofunctionalized cryptophanes as well as for the design of
Electrochemical reduction of 1, 10-dihalodecanes at mercury cathodes in dimethylformamide.
Bart JC and Peters DG.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 280(1), 129-144 (1990)