Przejdź do
B22003
2-Benzylaminoethanol
95%
Synonim(y):
N-Benzylethanolamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
182,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
703,00 zł
527,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2NHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-221-2
Beilstein/REAXYS Number:
775164
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
153-156 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl, phenyl
SMILES string
OCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c11-7-6-10-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
InChI key
XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D138800656712358665
description
95%
description
95%
description
95%
description
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4650 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
crystalline
bp
153-156 °C/12 mmHg (lit.)
bp
170 °C (lit.)
bp
166 °C/760 mmHg (lit.)
bp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
266.0 °F - closed cup
flash_point_c
130 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)