Merck
299642
Sigma-Aldrich
3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2(1H)-quinolinone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
143-146 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCC2=C(CCCC2)N1
InChI
1S/C9H13NO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10-9/h1-6H2,(H,10,11)
Klucz InChI
QKNPGPYFWRUKRM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2(1H)-quinolinone may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)