108928
6-Methylquinoline
98%
Synonim(y):
p-Toluquinoline, NSC 4152
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.614 (lit.)
tw
256-260 °C (lit.)
gęstość
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-4-5-10-9(7-8)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
Klucz InChI
LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup