Przejdź do
22550
Quinaldine
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
2-Methylquinoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
885,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-085-1
Beilstein/REAXYS Number:
110309
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.612 (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.), 248 °C (lit.)
mp
−9-−3 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), water: insoluble(lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
InChI key
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Quinaldine is an organic compound prepared by the Skraup method from crotonaldehyde and aniline with sulfuric acid in the presence of a dehydrogenating agent. Several dyes, including trimethinecyanine dye, pinacyanol dye, vinylogous dye, quinophthalone dye and the quinaldine red are synthesized using quinaldine. Additionally, it is employed in the production of pharmaceuticals, pH indicators, food colorants, oil-soluble dyes, and other chemical compounds.
Application
Quinaldine can be used:
  • In the preparation of squaraine dyes (quinaldine-based squaraine dyes) which is biologically significant and can be used as an metal ion sensor.
  • To prepare the pH sensitive colorimetric chemo sensors.
Features and Benefits
2-methylquinoline is biodegradable.
Disclaimer
may discolor to brown upon storage
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Q2125Q2626201316
Quinaldine analytical standard, ≥90% (GC)
Supelco
Q2125
Quinaldine
description
≥95.0% (GC)
description
analytical standard, ≥90% (GC)
description
analytical standard
description
Dye content 95 %
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
-
assay
-
solubility
water: insoluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear, dark red
mp
−9-−3 °C (lit.)
mp
−9-−3 °C (lit.)
mp
-
mp
-
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.), 248 °C (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.), 248 °C (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.612 (lit.)
refractive index
n20/D 1.612 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/mL (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinaldine
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this the same quinine that Fish collectors can use to catch tropical fish with alcohol?
    1 answer
    1. This compound is Quinaldine, which is distinct from Quinine. There is no data indicating that material is suitable for use in catching tropical fish with alcohol.