Merck
299162
Sigma-Aldrich
Stearic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
1-Heptadecanecarboxylic acid-1-13C, 13C Labeled stearic acid, Cetylacetic acid-1-13C, Octadecanoic acid-1-13C, Stearophanic acid-1-13C
Wybierz wielkość
1 G
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1770,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)1613CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i18+1
Klucz InChI
QIQXTHQIDYTFRH-CPZJZEHKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Zou et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 483, 164-169 (2018-05-02)
No index for non-invasive diagnosis of subclinical pelvic inflammatory disease (PID) is available at this time. Here we carried out a plasma metabolomic study to search for potential biomarkers to facilitate its non-invasive diagnosis. The metabolites in plasma were detected
Mike Lange et al.
Cell reports. Medicine, 2(10), 100407-100407 (2021-11-11)
Obesity, characterized by expansion and metabolic dysregulation of white adipose tissue (WAT), has reached pandemic proportions and acts as a primer for a wide range of metabolic disorders. Remodeling of WAT lipidome in obesity and associated comorbidities can explain disease