Przejdź do
73297
Stearic acid 50
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Palmitic acid – stearic acid mixture, Acidum stearicum 50, Fatty acids C16-18, Stearic acid - palmitic acid mixture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-928-5
Beilstein/REAXYS Number:
608585
MDL number:
Prześlij zapytanie
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
palm oil
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
≥90% (sum of steric acid and palmitic acid)
form
liquid
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
mixture of fatty acids, consisting mainly of stearic acid and 40-60% palmitic acid (acc. to Ph.Eur.)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P351256939885775
biological source
palm oil
biological source
plant (vegetable)
biological source
-
biological source
synthetic
assay
≥90% (sum of steric acid and palmitic acid)
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
-
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
liquid
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)