Przejdź do
900337
Stearic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
Octadecanoic acid-d
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18DH35O2
Masa cząsteczkowa:
285.48
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Isotopic purity:
≥97 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥97 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
solid
mass shift
M+1
SMILES string
O=C(O[2H])CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i/hD
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-DYCDLGHISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
490393591602605581
description
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D, 99% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+3
mass shift
M+2
mass shift
M+18
isotopic purity
≥97 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)