Merck
489611
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
mp
61-64 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
Klucz InChI
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
402.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
206.00 °C - closed cup