Merck
592994
Sigma-Aldrich
D-Mannose-13C6
98 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +14.5°, c = 1 in H2O
mp
133 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O[13CH2][13C@H]1O[13CH](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-APHFOIPNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1