Merck
605654
Sigma-Aldrich
Stearic acid-18-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Octadecanoic acid-18-13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(CH2)16CO2H
Masa cząsteczkowa:
285.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1+1
Klucz InChI
QIQXTHQIDYTFRH-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)