Kluczowe dokumenty
296791
Ethylene di(p-toluenesulfonate)
97%
Synonim(y):
Ethylene ditosylate, Ethylene glycol ditosylate
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
124-127 °C (lit.)
grupa funkcyjna
tosylate
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H18O6S2/c1-13-3-7-15(8-4-13)23(17,18)21-11-12-22-24(19,20)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10H,11-12H2,1-2H3
Klucz InChI
LZIPBJBQQPZLOR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- stopiony cykloheksylem 1,4,7-triazacyklonan
- 1,2-etylenekaliks[6]aren, 1,3- i 1,4-kaliks[6]korona-3, 1,3- i 1,4-kaliks[6]korona-4, 1,4-kaliks[6]benzokorona-4, 1,2- i 1,3-kaliks[6]korona-5
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)