406023
Diethylzinc solution
1.0 M in heptane
Synonim(y):
Zincdiethyl
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
stężenie
1.0 M in heptane
tw
98 °C
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
Klucz InChI
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Bis(pyridylpyrrolyl)zinc luminescent complexes.
- A versatile building block, 5-(ketoaryl)thiazole.
- ZnxCd1-xSe nanocrystals having high luminescence properties.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter