gęstość pary
5.11 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
22 mmHg ( 21.1 °C)
Próba
≥99.75%
tw
−64 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
ciąg SMILES
FS(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6S/c1-7(2,3,4,5)6
Klucz InChI
SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Informacje prawne
króciec do węża
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
regulator
zawór kontrolny
zawór wylotowy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases